681500
WHI-P180
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
Sinónimos:
WHI-P180, 4-(3ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline
Seleccione un Tamaño
$200.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$200.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c3cc(ccc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-4-3-5-11(20)6-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
Clave InChI
BNDYIYYKEIXHNK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Chen, C.L., et al. 1999. Pharm. Res. 16, 117.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable