Documentos clave
3660-OP
Sigma-Aldrich
DEPC
OmniPur® Grade, >= 97.5%, for the preparation of RNase-free solutions
Sinónimos:
OmniPur® DEPC, Diethyl Dicarbonate
About This Item
Fórmula lineal:
O(COOCH2CH3)2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear light yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For the preparation of RNase-free solutions.Inhibitor of RNase to protect sensitive RNA molecules. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (with acid): ≥97.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup