324623
Eg5 Inhibitor IV, VS-83
The Eg5 Inhibitor IV, VS-83, also referenced under CAS 909250-29-9, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Eg5 Inhibitor IV, VS-83, 5-Fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroxyphenyl)quinazoline-2(1H)-thione
Seleccione un Tamaño
$416.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$416.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c2c(ccc1)NC(=S)NC2c3cc(ccc3)O
InChI
1S/C14H11FN2OS/c15-10-5-2-6-11-12(10)13(17-14(19)16-11)8-3-1-4-9(18)7-8/h1-7,13,18H,(H2,16,17,19)
Clave InChI
MAEYCDNDKNPNQJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Santamaria, A., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 4024.
Sarli, V., et al. 2005. ChemBioChem6, 2005.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable