324622
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron
The Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, also referenced under CAS 863774-58-7, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinónimos:
Eg5 Inhibitor III, Dimethylenastron, 7,7-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)-5-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydroquinazolin-2(1H)-thione
Seleccione un Tamaño
$377.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$377.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to light yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C1NC(C3=C(N1)CC(CC3=O)(C)C)c2cc(ccc2)O
InChI
1S/C16H18N2O2S/c1-16(2)7-11-13(12(20)8-16)14(18-15(21)17-11)9-4-3-5-10(19)6-9/h3-6,14,19H,7-8H2,1-2H3,(H2,17,18,21)
Clave InChI
RUOOPLOUUAYNPY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Microtubule-stimulated ATPase activity of the mitotic motor
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Gartner, M., et al. 2005. Chembiochem6, 1173.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable