Documentos clave
1.93644
Supelco
Acetato de sodio
Sinónimos:
Sodium acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Línea del producto
EMPARTA®
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1