1.93017
L(+)-Tartaric acid
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
5.18 (vs air)
temp. de autoignición
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Envase
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup