Documentos clave
171257
Millipore
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, 6-[D(–) α-Aminophenylacetamido]penicillanic Acid, Na
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N3O4S · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
371.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Clave InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descripción general
A β-lactam antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis. Active against Gram-negative bacteria. Inactivated by lactamases. Suitable for use in research that uses ampicillin-resistant plasmids.
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Forma física
Supplied at 100 mg/ml in H₂O.
Reconstitución
Following initital thaw, aliquot and freeze (-20°).
Otras notas
Nakajima, M., et al. 1994. Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable