14-502-M
Akt3/PKBγ (S472D) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human Akt3/PKBγ, amino acids 117-end, containing a S472D mutation. For use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
$593.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$593.00
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 43 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... AKT3(10000)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable