Documentos clave
1.08239
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for IR spectroscopy Uvasol®
Sinónimos:
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2Cl3F3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
200-936-1
presión de vapor
360 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
680 °C
potencia
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
temperatura de transición
flash point 195 °C
solubilidad
0.17 g/L
densidad
1.58 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Información legal
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C