05-806-AF488
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Alexa Fluor 488
About This Item
Productos recomendados
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Ser10 phosphorylation in HeLa cells.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable