Documentos clave
N-095
Supelco
(R,S)-Norcotinine-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C6H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
165.17
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)/i1D,2D,5D,6D
Clave InChI
FXFANIORDKRCCA-NMRLXUNGSA-N
Descripción general
Norcotinine, or desmethylcotinine, is a urinary metabolite of nornicotine and cotinine found in smokers and users of other nicotine products including chewing tobacco, snuff and electronic cigarettes. This internal standard is suitable for quantitation of norcotinine levels in urine, serum, saliva or plasma by GC/MS or LC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, nicotine testing or forensic analysis.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)