MilliporeSigma
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Oleoy L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H38D9NO4
Peso molecular:
434.70
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Clave InChI
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)