MilliporeSigma
860728P
Avanti
C26:0 Ceramide (d18:1/26:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-Hexacosanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H87NO3
Peso molecular:
678.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
El producto 860728P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x5 mg (860728P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1
Clave InChI
CJROVRTUSFQVMR-GVOPMEMSSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860728P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)