MilliporeSigma
860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
Sinónimos:
Isoglobotriaosylsphingosine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H67NO17
Número de CAS:
Peso molecular:
785.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Isoglobotriaosylsphingosine (Lyso iGB3) is a truncated form of iGb3. It is a β-linked glycolipid.[1] Isogloboside 3 (iGb3) is a glycosphingolipid.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isogloboside 3 (iGb3) acts as an endogenous ligand for natural killer T (NKT) cells.[3]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860720P-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and biological evaluation of alpha-galactosylceramide (KRN7000) and isoglobotrihexosylceramide (iGb3)
Xia C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(8), 2195-2199 (2006)
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)
Psychosine variants as antigens for natural killer T cells
Deng S, et al.
Chemical Science, 8(3), 2204-2208 (2017)