850458C
Avanti
16:0-18:2 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/18:2(9Z,12Z))
descripción
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850458C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850458C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (850458C-25mg)
25 mg/mL (850458C-200mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)