Documentos clave
810350P
Avanti
Fluoro azasterol
Sinónimos:
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H31NO
Número de CAS:
Peso molecular:
349.51
UNSPSC Code:
12352211
biological source
synthetic
assay
≥99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Categorías relacionadas
Application
Fluorescence
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810350P-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)