MilliporeSigma
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H71D5O5
Número de CAS:
Peso molecular:
630.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D
Clave InChI
IZHVBANLECCAGF-RYBIQIASSA-N
Aplicación
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes. It has also been used as an internal standard for lipid extraction.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)