Z742367
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Sinónimos:
control unit, power bank, power unit
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel housing
stainless steel plate
Características
4 step power setting (25/50/75/100%)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 90250
Parámetros
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
An × P × Al
200 mm × 155 mm × 38 mm
Placa: tamaño × An × L
× 200 mm × 120 mm, no of position= 12
peso
~1.4 kg
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)