MilliporeSigma
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O
Número de CAS:
Peso molecular:
236.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
>96%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
woody
cadena SMILES
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
Clave InChI
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)