W394904
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Sinónimos:
Methyl methylthiofuran
Seleccione un Tamaño
$55.22
Precio de catálogo$61.70Ahorre 11 %Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
$55.22
Precio de catálogo$61.70Ahorre 11 %Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
densidad
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cheese; meaty; spicy; sulfurous
cadena SMILES
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?