MilliporeSigma
S649236
3,5-BIS(2-PHENYLETHYL)-3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H22N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.529
MDL number:
Other Notes