MilliporeSigma
S545791
3,5-DIBENZYL-3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.474
MDL number:
Other Notes