MilliporeSigma
S520837
2-(3,6-BIS-(DIETHYLAMINO)-9H-XANTHEN-9-YL)BENZOIC ACID SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H34N2O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
542.656
MDL number:
Other Notes