JRD1382
Ethyl 6-(2,4-dichlorophenyl)-2-methylpyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
$475.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$475.00
Productos recomendados
Formulario
solid
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
CCOC(C(C=CC(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)=N2)=C2C)=O
InChI
1S/C15H13Cl2NO2/c1-3-20-15(19)11-6-7-14(18-9(11)2)12-5-4-10(16)8-13(12)17/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
UUWKZZWCNNRGBM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)