MilliporeSigma
H37806
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(CH3)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
bp
313 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)