MilliporeSigma
E49258
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
156.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)