MilliporeSigma
C68539
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionic acid
99%
Sinónimos:
β-Chloropivalic acid, 3-Chloropivalic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C(CH3)2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein:
1747015
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
215 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
YBJGQSNSAWZZHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)