MilliporeSigma
ALD00204
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3ClF2O4S
Peso molecular:
256.61
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
160-165 °C
cadena SMILES
FC1=C(S(=O)(F)=O)C=C(C(O)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C7H3ClF2O4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
MZQDRBXCSOVJDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.