A36301
Allyltriethoxysilane
97%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78 °C/21 mmHg (lit.)
densidad
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5H,1,6-9H2,2-4H3
Clave InChI
UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?