MilliporeSigma
510262
Sigma-Aldrich
Methallyltrimethylsilane
97%
Seleccione un Tamaño
10 ML
$251.00
$251.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
$251.00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$251.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
bp
109-111 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clave InChI
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)