MilliporeSigma
96092
Sigma-Aldrich
N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
N-Z-1,3-Diaminopropane hydrochloride, Benzyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCONH(CH2)3NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
244.72
Beilstein:
4725495
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
185-189 °C
grupo funcional
Cbz
amine
cadena SMILES
[H]Cl.NCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Building block
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S A Boyd et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(19), 2991-3007 (1994-09-16)
The aim of this study was the discovery of nonpeptide renin inhibitors with much improved oral absorption, bioavailability, and efficacy, for use as antihypertensive agents. Our prior efforts led to the identification of A-74273 [1,R = 3-(4-morpholino)propyl], with a bioavailability
F R Pfeiffer et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(3), 325-341 (1984-03-01)
Tri- and tetrapeptide analogues were synthesized and evaluated as renal vasodilators. These peptides were prepared by standard coupling reactions, which also provided good yields with hindered alpha-methyl amino acid derivatives. Preliminary evidence of renal vasodilator activity was determined in anesthetized