MilliporeSigma
804584
Sigma-Aldrich
(S,R)-Bode Kinetic Resolution Catalyst
Sinónimos:
(4aS,9aR)-6-Bromo-4-hydroxy-4,4a,9,9a-tetrahydroindeno[2,1-b][1,4]oxazin-3(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.11
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solution
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O=C(CO1)N(O)[C@]2([H])[C@@]1([H])CC3=CC=C(Br)C=C32
InChI
1S/C11H10BrNO3/c12-7-2-1-6-3-9-11(8(6)4-7)13(15)10(14)5-16-9/h1-2,4,9,11,15H,3,5H2/t9-,11+/m1/s1
Clave InChI
FQXSUQCCAHKURK-KOLCDFICSA-N
Aplicación
The following organocatalyst is used in the kinetic resolution of cyclic amines as reported by Bode and coworkers. In tandem with acylating reagent, (1E)-4-Hydroxy-1-mesityl-4-methylpent-1-en-3-one, either enantiomer can be accessed by using the catalyst shown or its enantiomer, both of which are available from Sigma-Aldrich.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.