MilliporeSigma
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Sinónimos:
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrClN
Número de CAS:
Peso molecular:
206.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
29-31 °C
densidad
1.624 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
Clave InChI
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)