765015
2,2′-Dimethyl-N,N′-di-[(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl]-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine
97% (HPLC)
Sinónimos:
α-NPD, N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)-2,2′-dimethylbenzidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
solid
mp
247-252 °C
λmáx.
306 nm in THF
cadena SMILES
Cc1cc(ccc1-c2ccc(cc2C)N(c3ccccc3)c4cccc5ccccc45)N(c6ccccc6)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C46H36N2/c1-33-31-39(47(37-19-5-3-6-20-37)45-25-13-17-35-15-9-11-23-43(35)45)27-29-41(33)42-30-28-40(32-34(42)2)48(38-21-7-4-8-22-38)46-26-14-18-36-16-10-12-24-44(36)46/h3-32H,1-2H3
Clave InChI
ZJFKMIYGRJGWIB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.