MilliporeSigma
733237
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2BrF4N
Número de CAS:
Peso molecular:
243.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.460
densidad
1.774 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Clave InChI
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)