MilliporeSigma
71588
Sigma-Aldrich
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-Propyl-N(im)-trityl-L-histidinamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H30N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
438.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
El producto 71588 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
N(im)-Trityl-L-histidine-propylamide, ≥95.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
impurities
~8% water
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCCNC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H30N4O/c1-2-18-30-27(33)26(29)19-25-20-32(21-31-25)28(22-12-6-3-7-13-22,23-14-8-4-9-15-23)24-16-10-5-11-17-24/h3-17,20-21,26H,2,18-19,29H2,1H3,(H,30,33)/t26-/m0/s1
InChI key
PYSBOGZHEFMCJK-SANMLTNESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)