MilliporeSigma
713023
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
impurezas
≤0.5% water
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)