703893
3-Acetyl-5-bromopyridine
97%
Sinónimos:
1-(5-Bromopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-7(8)4-9-3-6/h2-4H,1H3
InChI key
LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)