697907
4-Bromothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2BrNS
Número de CAS:
Peso molecular:
164.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.602
densidad
1.839 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
Clave InChI
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101.67 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?