MilliporeSigma
690503
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(2,6-diisopropylphenylimino)butane
98%
Sinónimos:
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2,3-butanediimine, Diacetyl-bis(2,6-isopropylphenylimine)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H40N2
Número de CAS:
Peso molecular:
404.63
Beilstein:
6746881
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97.5-102.5% (with HClO4, titration)
98%
Formulario
lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1\N=C(C)\C(C)=N\c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C28H40N2/c1-17(2)23-13-11-14-24(18(3)4)27(23)29-21(9)22(10)30-28-25(19(5)6)15-12-16-26(28)20(7)8/h11-20H,1-10H3/b29-21+,30-22+
Clave InChI
YUFQUBWPYIPRHZ-VFIVCBTMSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Lanthanide(II)-alkali sandwich complexes
  • Imido-amido Hf complexes
  • Alkali metal compounds
  • Tetracoordinated molybdenum(II) complexes
Reactant for:
  • Complexation of dimethylmagnesium with α-diimines
  • Transfer of tin and germanium atoms from N-heterocyclic stannylenes and germylenes to diazadienes
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)