MilliporeSigma
667226
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris (triphenylphosphine) ruthenium (II) toluene adduct
About This Item
Fórmula lineal:
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
1016.53
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
Clave InChI
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Dithiolate-bridged ruthenium-rhodium heterobimetallic dihydride complex
  • Amido / phosphine pincer hydrides of ruthenium
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)