MilliporeSigma
665908
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-methylaniline
97%
Sinónimos:
4-N-Methylaminoacetophenone
Seleccione un Tamaño
1 G
$65.20
$65.20
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$65.20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$65.20
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
103-107 °C
grupo funcional
amine
ketone
cadena SMILES
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
Clave InChI
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)