MilliporeSigma
662976
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClFN
Número de CAS:
Peso molecular:
131.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.498
densidad
1.311 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Clave InChI
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
126.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)