MilliporeSigma
656909
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
E-2-(3-Methoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
260.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
36-42 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C15H21BO3/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)10-9-12-7-6-8-13(11-12)17-5/h6-11H,1-5H3/b10-9+
InChI key
MYKJZXRWDIWMDR-MDZDMXLPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)