MilliporeSigma
646016
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
176-180 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3,(H2,8,9)
Clave InChI
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)