MilliporeSigma
633550
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
122-126 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1csc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)