MilliporeSigma
588172
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clave InChI
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M J Kornblatt et al.
European journal of biochemistry, 156(2), 297-300 (1986-04-15)
Yeast cytosine deaminase (EC 3.5.4.1) is inhibited by 5-bromo-2-pyrimidinone. In aqueous solution at neutral pH three forms of this compound (the anion, the parent, and the covalent hydrate) are in equilibrium. Experiments were undertaken in order to determine the relative