MilliporeSigma
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
Sinónimos:
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6D2H(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
Clave InChI
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)