MilliporeSigma
579483
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
185-189 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)