MilliporeSigma
556122
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2OCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
78-81 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
MAGQINDMZBNWLG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Transition-Metal-Catalyzed Benzylation of Arenes and Heteroarenes.
Mertins K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(2), 238-242 (2005)
Bismuth (III) salts as convenient and efficient catalysts for the selective acetylation and benzoylation of alcohols and phenols.
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Tetrahedron, 57(27), 5851-5854 (2001)